Tisk…
3-Furaldehyde 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 1030 CZK
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldehyde 98% stabilizovaný
3-Furaldehyde
Vzorec: C₅H₄O₂
Bod varu: 145 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010424
CAS číslo: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT