2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
393240050
393240250
ACRO393240050EA
1650
CZK
ACRO393240050
ACRO393240250
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00155124 CAS číslo: 34824-58-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |