Tisk…
Hydrogenuhličitan amonný 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
393210010 393210050 393212500
ACRO393210010EA 2670 CZK
ACRO393210010 ACRO393210050 ACRO393212500
Hydrogenuhličitan amonný 99% p.a.
Ammonium hydrogen carbonate
Vzorec: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Bod tání: 105 °C (rozkl.)
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012138
CAS číslo: 1066-33-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)