Tisk…
Chlorid amonný analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
393180010 393180050 393182500
ACRO393180010EA 2390 CZK
ACRO393180010 ACRO393180050 ACRO393182500
Chlorid amonný analysis_for
Chlorid amonný
Vzorec: NH₄Cl
MW: 53.49
Bod tání: 340 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011420
CAS číslo: 12125-02-9
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)