Tisk…
3,5-Dibromobenzaldehyde 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
393150010 393150050 393150250
ACRO393150010EA 1120 CZK
ACRO393150010 ACRO393150050 ACRO393150250
3,5-Dibromobenzaldehyde 98+%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00156887
CAS číslo: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %