Tisk…
4'-Iodoacetanilide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
393120010 393120050 393120250
ACRO393120010EA 1030 CZK
ACRO393120010 ACRO393120050 ACRO393120250
4'-Iodoacetanilide 97%
4'-Iodoacetanilide
Vzorec: C₈H₈INO
Bod tání: 184…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016352
CAS číslo: 622-50-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bleu-grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %