Tisk…
3-Methoxypyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
393080050 393080250
ACRO393080050EA 4930 CZK
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Methoxypyridine 97%
3-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 65 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,083 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673022
CAS číslo: 7295-76-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %