Sodium methanesulphinate 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methanesulphinic acid, sodium salt
392960010
392960100
392960500
ACRO392960010EA
1170
CZK
ACRO392960010
ACRO392960100
ACRO392960500
Sodium methanesulphinate 85%
Sodium methanesulphinate
Vzorec:
CH₃NaO₂S Bod tání: 222…226 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040392 CAS číslo: 20277-69-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥80 % |