Tisk…
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
392850100 392850500
ACRO392850100EA 5810 CZK
ACRO392850100 ACRO392850500
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Vzorec: C₁₀H₂₂BNO₆
MW: 263,10 g/mol
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012196
CAS číslo: 109704-53-2
UN: 2813
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥90.0 %