Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
392690050
392690250
392691000
ACRO392690050EA
942
CZK
ACRO392690050
ACRO392690250
ACRO392691000
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Methyl 6-bromohexanoate
Vzorec:
C₇H₁₃BrO₂ MW: 209,084 g/mol Bod varu: 150 °C (50 mmHg) Hustota: 1,316 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00187528 CAS číslo: 14273-90-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |