Tisk…
(2-Bromoethyl)cyclohexane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
392640050 392640250
ACRO392640050EA 2340 CZK
ACRO392640050 ACRO392640250
(2-Bromoethyl)cyclohexane 98%
(2-Bromoethyl)cyclohexane
Vzorec: C₈H₁₅Br
MW: 191.11
Bod varu: 209 °C (760 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1.221 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019398
CAS číslo: 1647-26-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %