5-Methylsalicylaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
392630010
392630050
ACRO392630010EA
1380
CZK
ACRO392630010
ACRO392630050
5-Methylsalicylaldehyde 99%
5-Methylsalicylaldehyde
Vzorec:
C₈H₈O₂ Bod varu: 217 °C (760 mmHg) Bod tání: 54…57 °C Hustota: 1,0913 g/cm³ (59 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274297 CAS číslo: 613-84-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 57 °C |
GC | ≥98.5 % |