Tisk…
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
392620500 392622500
ACRO392620500EA 2020 CZK
ACRO392620500 ACRO392622500
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
3,7-Dimethyl-1-octanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O
Bod varu: 118 °C (15 mmHg)
Hustota: 0,828 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002936
CAS číslo: 106-21-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %