Tisk…
Hydrogencitran diamonný 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
392505000 392500025 392501000
ACRO392505000EA 1950 CZK
ACRO392505000 ACRO392500025 ACRO392501000
Hydrogencitran diamonný 98%, pure
Hydrogencitran diamonný
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Hustota: 1,5 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013068
CAS číslo: 3012-65-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %