Tisk…
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392410010 392410050
ACRO392410010EA 3070 CZK
ACRO392410010 ACRO392410050
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
3-Hydroxyphenylacetylene
Vzorec: C₈H₆O
Hustota: 1,803 g/cm³
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078347
CAS číslo: 10401-11-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %