Tisk…
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-picoline
392320010 392320050
ACRO392320010EA 1330 CZK
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 76 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.549 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082592
CAS číslo: 3430-22-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %