Tisk…
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
392300010 392300050 392300250
ACRO392300010EA 864 CZK
ACRO392300010 ACRO392300050 ACRO392300250
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClN₃
Bod tání: 249 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673994
CAS číslo: 2863-98-1
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %