Tisk…
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
392140010 392140050
ACRO392140010EA 4640 CZK
ACRO392140010 ACRO392140050
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Vzorec: C₅₅H₄₅ClOP₃Ru
MW: 951,405 g/mol
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049804
CAS číslo: 16971-33-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥10.3 %