Tisk…
3-Iodobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
392070010 392070050
ACRO392070010EA 2910 CZK
ACRO392070010 ACRO392070050
3-Iodobenzaldehyde 99%
3-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
Bod tání: 57…60 °C
MDL Number: MFCD00039573
CAS číslo: 696-41-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %