Tisk…
Trisodium citrate, anhydrous 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium Citrate, Sodium citrate tribasic, Citric acid trisodium salt, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 2440 CZK
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
Trisodium citrate, anhydrous 98%, pure
Trisodium citrate
Vzorec: C₆H₅Na₃O₇
MW: 258.07
Bod tání: 300 °C
Bod vzplanutí: 290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012462
CAS číslo: 68-04-2
Merck Index: 12,08746
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %