Tisk…
(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 5120 CZK
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Bod varu: 230 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,004 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018985
CAS číslo: 5089-70-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %