1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
391690050
391690250
ACRO391690050EA
1550
CZK
ACRO391690050
ACRO391690250
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilizovaný
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Vzorec:
C₆H₁₂I₂O₂ Hustota: 2,028 g/cm³ Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075008 CAS číslo: 36839-55-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to orange-red Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | copper |