Tisk…
Thioxanthene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
391670010 391670050
ACRO391670010EA 3070 CZK
ACRO391670010 ACRO391670050
Thioxanthene 98%
Thioxanthene
Bod varu: 340 °C (730 mmHg)
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046936
CAS číslo: 261-31-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %