thiosíran diamonný 96%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ammonium hyposulphite, Ammonium thiosulphate
391660025
391660100
391665000
ACRO391660025EA
3900
CZK
ACRO391660025
ACRO391660100
ACRO391665000
thiosíran diamonný 96%, pure
thiosíran diamonný
Vzorec:
H₈N₂O₃S₂ MW: 148.21 Bod tání: 150 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015965 CAS číslo: 7783-18-8 Merck Index: 13,00565 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Iodimetric | ≥95 % |