Indole-5-carbaldehyd 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
391630010
391630050
391630250
ACRO391630010EA
1350
CZK
ACRO391630010
ACRO391630050
ACRO391630250
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Indole-5-carbaldehyd
Vzorec:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Bod tání: 100…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093664 CAS číslo: 1196-69-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 103 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...