Tisk…
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
391570010 391570050
ACRO391570010EA 3060 CZK
ACRO391570010 ACRO391570050
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318113
CAS číslo: 68162-47-0
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %