4-Amino-m-anisic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
391460010
391460050
ACRO391460010EA
2190
CZK
ACRO391460010
ACRO391460050
4-Amino-m-anisic acid 98%
4-Amino-m-anisic acid
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Bod tání: 186…188 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00016539 CAS číslo: 2486-69-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 186 to 191 °C |
HPLC | ≥97.5 % |