Tisk…
Citran trojamonný 97+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 11770 CZK
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
Citran trojamonný 97+%, pure
Citran trojamonný
Vzorec: C₆H₁₇N₃O₇
Bod tání: 185 °C
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036406
CAS číslo: 3458-72-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %