Titanium(IV) bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Titanium tetrabromide
391240050
391240250
391241000
ACRO391240050EA
1570
CZK
ACRO391240050
ACRO391240250
ACRO391241000
Titanium(IV) bromide 98%
Titanium(IV) bromide
Vzorec:
Br₄Ti Bod varu: 230 °C (760 mmHg) Bod tání: 39 °C Hustota: 2,6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011265 CAS číslo: 7789-68-6 UN: 3260 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange Powder and/or lumps or low melting solid |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |