Tisk…
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
391180050 391180250
ACRO391180050EA 4970 CZK
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Vzorec: C₁₉H₁₅NO
Bod tání: 129…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145131
CAS číslo: 4181-05-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %