Tisk…
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-Diformylbiphenyl
391130010 391130050
ACRO391130010EA 2950 CZK
ACRO391130010 ACRO391130050
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₀O₂
Bod tání: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016714
CAS číslo: 66-98-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 147 °C
GC ≥96.0 %