Tisk…
2-Bromo-6-methylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
391050010 391050100
ACRO391050010EA 578 CZK
ACRO391050010 ACRO391050100
2-Bromo-6-methylpyridine 97%
2-Bromo-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Bod varu: 102…103 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,512 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040743
CAS číslo: 5315-25-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %