Tisk…
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Pyridinepropionic Acid, 3-Pyridinepropionic acid
390980010 390980050 390980100
ACRO390980010EA 1070 CZK
ACRO390980010 ACRO390980050 ACRO390980100
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.17 g/mol
Bod tání: 153…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274197
CAS číslo: 3724-19-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %