Tisk…
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
390940010 390940050 390940250
ACRO390940010EA 1990 CZK
ACRO390940010 ACRO390940050 ACRO390940250
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Vzorec: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Bod tání: 183…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185147
CAS číslo: 2789-89-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %