Tisk…
Sodium polyphosphate (Graham's salt), pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Metaphosphoric acid, sodium salt, Sodium hexametaphosphate, Sodium polymetaphosphate, Polyphosphate sodium salt, Graham′s salt, Sodium metaphosphate, SHMP
390930010 390930050 390932500
ACRO390930010EA 1990 CZK
ACRO390930010 ACRO390930050 ACRO390932500
Sodium polyphosphate (Graham's salt), pure
Grahamova sůl
Vzorec: (NaO₃P)n
Bod tání: 600 °C
Hustota: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134118
CAS číslo: 50813-16-6
EINECS: 256-779-4
Merck Index: 15, 8773
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl 65 to 70 %
Chloride (Cl) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.01 %