Tisk…
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
390880010 390880050
ACRO390880010EA 2510 CZK
ACRO390880010 ACRO390880050
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂S
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00074870
CAS číslo: 96989-50-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %