Tisk…
4-Iodobenzaldehyde 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
392060010 392060050
ACRO392060010EA 5010 CZK
ACRO392060010 ACRO392060050
4-Iodobenzaldehyde 97+%
4-Iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Bod tání: 77…78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039576
CAS číslo: 15164-44-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
HPLC ≥97.0 %