Tisk…
Cesium acetate 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
390830250 390831000 390835000
ACRO390830250EA 2260 CZK
ACRO390830250 ACRO390831000 ACRO390835000
Cesium acetate 99% p.a.
Cesium acetate
Vzorec: H₃CCOOCs
Bod tání: 194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013056
CAS číslo: 3396-11-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm