3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
390780050
390780250
ACRO390780050EA
3300
CZK
ACRO390780050
ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃S MW: 224,28 g/mol Hustota: 1,012 g/cm³ Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00041687 CAS číslo: 23418-85-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |