Tisk…
Fluorid draselný 40% (w/w) on alumina
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390810250 390811000
ACRO390810250EA 3180 CZK
ACRO390810250 ACRO390811000
Fluorid draselný 40% (w/w) on alumina
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Bod varu: 1505 °C (1013 hPa)
Bod tání: 860 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)