Tisk…
Acetamidoxime 95+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Acetamide oxime
390530050 390530010
390530050.EA 2820 CZK
390530050. 390530010.
Acetamidoxime 95+%
Acetamidoxime
Vzorec: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Bod tání: 134…138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00506021
CAS číslo: 22059-22-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %