Tisk…
Pemza, granular (∼ 1-5 mm)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
390040010 390042500
ACRO390040010EA 3650 CZK
ACRO390040010 ACRO390042500
Pemza, granular (∼ 1-5 mm)
Pemza
Bod tání: ? 500 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148147
CAS číslo: 1332-09-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey-brown Granules
Particle size ≥90 % (0.8 - 3 mm)