Tisk…
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
389970050 389970250
ACRO389970050EA 1230 CZK
ACRO389970050 ACRO389970250
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 98%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₁₅H₁₂O
Bod varu: 183 °C (20 mmHg)
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041570
CAS číslo: 3923-52-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 50 °C
GC ≥97.5 %