Tisk…
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Calcium phosphate dibasic dihydrate, Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Calcium hydrogenphosphate dihydrate, Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate
389830010 389830050
ACRO389830010EA 1610 CZK
ACRO389830010 ACRO389830050
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát 98+%, extra pure
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát
Vzorec: HCaO₄P·2H₂O
MW: 172.09
Bod tání: 36
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149621
CAS číslo: 7789-77-7
Merck Index: 13,01699
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.0 to 105.0 % (on dried substance)
Identification Phosphate: positive
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)