Tisk…
Fosforečnan sodný, anhydrous, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
389810010 389810025 389810100
ACRO389810010EA 3470 CZK
ACRO389810010 ACRO389810025 ACRO389810100
Fosforečnan sodný, anhydrous, pure
Fosforečnan sodný
Vzorec: Na₃O₄P
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003510
CAS číslo: 7601-54-9
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥96.0 %