Karbid vápenatý 72-82%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Calcium acetylide
389792500
389790010
389790025
ACRO389792500EA
1250
CZK
ACRO389792500
ACRO389790010
ACRO389790025
Karbid vápenatý 72-82%
Karbid vápenatý
Vzorec:
CaC₂ MW: 64.1 Bod varu: 2300 °C (760 mmHg) Bod tání: 2160 °C Hustota: 2.22 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010905 CAS číslo: 75-20-7 UN: 1402 ADR: 4.3 I Merck Index: 12,01696 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark grey Lumps |
Titration Complexometric | 12 to 23 % (CaO) |
Particle size | 7 to 25 mm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...