Tisk…
Trilithium orthophosphate, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
389781000 389785000
ACRO389781000EA 2380 CZK
ACRO389781000 ACRO389785000
Trilithium orthophosphate, extra pure
Trilithium orthophosphate
Vzorec: Li₃O₄P
Bod tání: 837 °C
Hustota: 2,41 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016187
CAS číslo: 10377-52-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %