Tisk…
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Trifluoroacetic acid rhodium(II) salt dimer
389700010 389702500
ACRO389700010EA 19120 CZK
ACRO389700010 ACRO389702500
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Vzorec: C₈F₁₂O₈Rh₂
MW: 657.87 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209611
CAS číslo: 31126-95-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 27.5 to 35.0 %