Tisk…
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
389530010 389530100 389530500 389532500
ACRO389530010EA 1540 CZK
ACRO389530010 ACRO389530100 ACRO389530500 ACRO389532500
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Ammonium tetrathiomolybdate
Vzorec: H₁₀MoN₂S₄
MW: 262.284 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00136013
CAS číslo: 15060-55-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to black Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Molybdenum (Mo) 35.5 to 38.1 %