Voda for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
389390010
389390025
ACRO389390010EA
1200
CZK
ACRO389390010
ACRO389390025
Voda for HPLC
Voda
Vzorec:
H₂O Bod varu: 100 °C (760 mmHg) Bod tání: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
UV | at 254 nm A: ≤0.004 |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Conductivity | ≤1 µS/cm |